(-)-O,O′-二苯甲酰-L-酒石酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
160251000 160255000
ACRO160251000EA 0 CNY
ACRO160251000 ACRO160255000
(-)-O,O′-二苯甲酰-L-酒石酸 98%
(-)-O,O′-二苯甲酰-L-酒石酸
分子式: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
分子量: 376.33 g/mol (358.31 anhy)
溶点: 88…90 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149119
CAS号: 62708-56-9
EINECS: 220-374-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4 to 5.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -113° to -117° (20°C, 589 nm) (c=5, ethanol)
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %