苏丹红 7B
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 浅蓝脂肪红, 脂肪红 7B, 溶剂红 19
191630050 191630500
ACRO191630050EA 0 CNY
ACRO191630050 ACRO191630500
苏丹红 7B
苏丹红 7B
分子式: C₂₄H₂₁N₅
溶点: 130 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003904
CAS号: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies