羟乙磺酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-羟基乙磺酸
205000010 205005000
ACRO205000010EA 0 CNY
ACRO205000010 ACRO205005000
羟乙磺酸 98%
羟乙磺酸
分子式: C₂H₅NaO₄S
分子量: 148.11 g/mol
溶点: 191…194 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007534
CAS号: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 195 °C
Titration after Ion exchange ≥97.5 %