N-叔丁基二甲基甲硅烷基-N-甲基三氟乙酰胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: MTBSTFA
221540050 221540010
ACRO221540050EA 0 CNY
ACRO221540050 ACRO221540010
N-叔丁基二甲基甲硅烷基-N-甲基三氟乙酰胺 98%
N-叔丁基二甲基甲硅烷基-N-甲基三氟乙酰胺
分子式: C₉H₁₈F₃NOSi
沸点: 170 °C (760 mmHg)
密度: 1,02 g/cm³
闪点: 52 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009671
CAS号: 77377-52-7
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %