N,N′-双(3-氨丙基)-1,3-丙二胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
402280250 402280050
ACRO402280250EA 0 CNY
ACRO402280250 ACRO402280050
N,N′-双(3-氨丙基)-1,3-丙二胺 97%
N,N′-双(3-氨丙基)-1,3-丙二胺
分子式: C₉H₂₄N₄
沸点: 102 °C (1 mmHg)
闪点: 110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008213
CAS号: 4605-14-5
EINECS: 225-007-8
UN号: 2735
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %