柠檬酸铁(III)铵, Reagent Grade
供应商: VWR Chemicals
VWRC0846-500GEA 3758 CNY
VWRC0846-500G VWRC0846-100G
柠檬酸铁(III)铵, Reagent Grade
柠檬酸铁(III)铵
分子式: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013099
CAS号: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
现在订购
产品技术规格
Arsenic ≤0.0004%
Iron (III) 20.5 – 22.5%
Lead ≤0.003%
Solubility (5.0%, Water) Pass
Zinc ≤0.1%