乙醇锆(IV) 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
335450050 335450250
ACRO335450050EA 0 CNY
ACRO335450050 ACRO335450250
乙醇锆(IV) 99%
乙醇锆(IV)
分子式: C₈H₂₀O₄Zr
分子量: 271.47 g/mol
沸点: 235 °C (7mbar)
溶点: 200 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00015654
CAS号: 18267-08-8
UN号: 3181
ADR: 4.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %