双十二烷基二甲基溴化铵 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 溴化双十二烷基二甲基铵
407121000 407120250
ACRO407121000EA 0 CNY
ACRO407121000 ACRO407120250
双十二烷基二甲基溴化铵 99%
双十二烷基二甲基溴化铵
分子式: C₂₆H₅₆BrN
分子量: 462.65 g/mol
溶点: 161…164 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00041969
CAS号: 3282-73-3
EINECS: 221-923-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %