尿嘧啶核苷, Ultrapure
供应商: VWR Chemicals
VWRC0975-50GEA 5366 CNY
VWRC0975-50G VWRC0975-1KG
尿嘧啶核苷, Ultrapure
尿嘧啶核苷
分子式: C₉H₁₂N₂O₆
溶点: 166…167 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006526
CAS号: 58-96-8
EINECS: 200-407-5
现在订购
产品技术规格
Em (261nm, 0.15M Phosphate Buffer, pH 7.3) ≥10100