N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10) ≥99% for biotechnology
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 3-[Dec-1-yl(dimethyl)ammonio]propane-1-sulphonate, 3-(Decyldimethylazaniumyl)propane-1-sulphonate
VWRCJ548-10GEA 794 CNY
VWRCJ548-10G
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10) ≥99% for biotechnology
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Zwitterionic detergent.
分子式: C₁₅H₃₃NO₃S
分子量: 307.4924 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036908
CAS号: 15163-36-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder
Moisture (KF) = 2 %
Purity = 99 %
Solubility (10%, Water) Pass