Nitric acid 69% 68,0 - 70,0% ACS
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Nitric acid solution
VWRC0587-100MLEA 1245 CNY
VWRC0587-100ML VWRC0587-500ML
Nitric acid 69% 68,0 - 70,0% ACS
硝酸
分子式: HNO₃
分子量: 63.01 g/mol
沸点: 87
溶点: –42 °C
密度: 1.4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011349
CAS号: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN号: 2031
Merck Index: 13,06610
现在订购
产品技术规格
Arsenic 0.01 ppm
Chloride = 0.5 ppm
Color (APHA) = 10
Heavy Metals = 0.2 ppm
Iron = 0.2 ppm
Purity 68% -70%
Residue on Ignition = 5 ppm
Sulphate = 1 ppm