氯化钴(II)六水合物 98-102% ACS
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRCJ297-500GEA 5081 CNY
VWRCJ297-500G VWRCJ297-100G
氯化钴(II)六水合物 98-102% ACS
氯化钴(II)六水合物
分子式: CoCl₂·6H₂O
沸点: 110 °C (1013 hPa)
溶点: 56 °C
密度: 1,92 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149652
CAS号: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
现在订购
产品技术规格
Assay 98 – 102%
Calcium ≤0.005%
Copper ≤0.002%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.005%
Magnesium ≤0.005%
Nickel ≤0.1%
Nitrate ≤0.01%
Potassium ≤0.01%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.01%
Zinc ≤0.03%