手套内衬
供应商: VWR Collection
94000-610
VWRI112-1898EA 569.03 CNY
VWRI112-1898 VWRI112-1899 VWRI112-1900 VWRI112-1904 VWRI112-1905 VWRI112-1910 VWRI112-1915 VWRI112-1917 VWRI112-4326 VWRU94000-610
手套内衬
手套
该款可复用的耐久手套衬里采用100%尼龙材料制成。符合洁净室严苛的要求,并可有效用作更衣手套。低毛屑。
  • 可减少长时间佩戴手部出汗情况,并能吸收水分
  • 防止皮肤敏感,同时保持触觉敏感性
  • 减少磨损,并延长手套寿命,节省资源
  • 经预洗处理,后续洗涤中不会缩水
基本重量:21.5 g/双 ±10%
厚度:2 mm ±10%
表面电阻:1×10⁹ ±10% 欧姆/m²
Used glove liners can be recycled after use using the Recycling solution for disposable gloves, Zero Waste Box™from TerraCycle.