S-甲基异硫脲 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: S-甲基异硫脲硫酸盐, S-甲基-ITU, SMT, 2-甲基-2-硫代假脲
127891000 127895000
ACRO127891000EA 0 CNY
ACRO127891000 ACRO127895000
S-甲基异硫脲 98%
S-甲基异硫脲
分子式: C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄
分子量: 278.38 g/mol
溶点: 240…241 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013055
CAS号: 867-44-7
EINECS: 212-759-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %