2-噻吩乙酰氯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 噻吩-2-乙酰氯
232230500 232230050
ACRO232230500EA 0 CNY
ACRO232230500 ACRO232230050
2-噻吩乙酰氯 99%
2-噻吩乙酰氯
分子式: C₆H₅ClOS
分子量: 160.62 g/mol
沸点: 130…135 °C (90 mmHg)
闪点: 101 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005456
CAS号: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
UN号: 1760
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Free acid ≤2 %