3,6-二甲基-1,4-二氧杂环己烷-2,5-二酮 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 丙交酯
376850250 376851000
ACRO376850250EA 0 CNY
ACRO376850250 ACRO376851000
3,6-二甲基-1,4-二氧杂环己烷-2,5-二酮 99%
3,6-二甲基-1,4-二氧杂环己烷-2,5-二酮
分子式: C₆H₈O₄
分子量: 144.13 g/mol
沸点: 138…142 °C (8 mmHg)
溶点: 122…126 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011685
CAS号: 95-96-5
EINECS: 202-468-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %