3-甲氧羰基苯硼酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 3-甲酸甲酯苯硼酸
369830010 369830050
ACRO369830010EA 0 CNY
ACRO369830010 ACRO369830050
3-甲氧羰基苯硼酸 97%
3-甲氧羰基苯硼酸
分子式: C₈H₉BO₄
分子量: 179.97 g/mol
溶点: 187…191 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD02093046
CAS号: 99769-19-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %