N-苄基甘氨酸乙酯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (苄基氨基)乙酸乙酯
105950100 105950500
ACRO105950100EA 0 CNY
ACRO105950100 ACRO105950500
N-苄基甘氨酸乙酯 96%
N-苄基甘氨酸乙酯
分子式: C₁₁H₁₅NO₂
分子量: 193.25 g/mol
沸点: 140…142 °C (10 mmHg)
密度: 1.03 g/cm³
闪点: 112 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009174
CAS号: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
UN号: 2735
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %