N,N,N′,N′′,N′′-五甲基二乙烯三胺 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: PMDETA, PMDTA
416950250 416951000 416955000
ACRO416950250EA 0 CNY
ACRO416950250 ACRO416951000 ACRO416955000
N,N,N′,N′′,N′′-五甲基二乙烯三胺 98+%
N,N,N′,N′′,N′′-五甲基二乙烯三胺
分子式: C₉H₂₃N₃
分子量: 173.30 g/mol
溶点: 18 °C
闪点: 72 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00014876
CAS号: 3030-47-5
EINECS: 221-201-1
UN号: 2922
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %