二甲基胺 N,N-二甲氨基甲酸酯 (Carbon dioxide:Dimethylamine) <2:1
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二甲胺二氧化碳络合物, Dimcarb
292901000 292905000
ACRO292901000EA 0 CNY
ACRO292901000 ACRO292905000
二甲基胺 N,N-二甲氨基甲酸酯 (Carbon dioxide:Dimethylamine) <2:1
二甲基胺 N,N-二甲氨基甲酸酯
分子式: (CH₃)₂NH · (CH₃)₂NCOOH
沸点: 60…61 °C (760 mmHg)
密度: 1,05 g/cm³
闪点: 13 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00029888
CAS号: 4137-10-4
UN号: 2733
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
Ratio < 2.0/1 Carbon dioxide/Dimethylamine