N-(2-Chloroethyl)acetamide 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
184520100 184520500
ACRO184520100EA 0 CNY
ACRO184520100 ACRO184520500
N-(2-Chloroethyl)acetamide 98%
N-(2-Chloroethyl)acetamide
分子式: C₄H₈ClNO
分子量: 121.565 g/mol
密度: 1.2 g/cm³
闪点: 110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000965
CAS号: 7355-58-0
EINECS: 230-884-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %