二甲胺 2 M THF
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H27665.AE
H27665.AU
ALFAH27665.AEEA
0
CNY
ALFAH27665.AE
ALFAH27665.AU
二甲胺 2 M THF
二甲胺
CAS No.: 124-40-3
Molecular Formula: C2H7N
Formula Weight: 45.08
Flash Point: -36°(-33°F)
Boiling Point: ca 60°
Beilstein Reference: 605257
Merck Reference: 14,3228
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008288
分子式:
C₂H₇N 分子量: 45.08 g/mol 沸点: ∼60 °C 溶点: -92.8 密度: 0.85 闪点: –36 °C (–33 °F) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008288 CAS号: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN号: 2924 ADR: 3 II Merck Index: 14,3228 |