二甲胺 2 M in THF, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
388381000 388388000
ACRO388381000EA 0 CNY
ACRO388381000 ACRO388388000
二甲胺 2 M in THF, AcroSeal®
二甲胺
分子式: C₂H₇N
密度: 0,85 g/cm³
闪点: –36 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008288
CAS号: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN号: 2924
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M