一缩二丙二醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
409150010 409150030
ACRO409150010EA 0 CNY
ACRO409150010 ACRO409150030
一缩二丙二醇 99%
一缩二丙二醇
分子式: C₆H₁₄O₃
闪点: 138 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00051023
CAS号: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %