膦酰基乙酸三乙酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 羧甲基膦酸三乙酯, 乙氧基羰酰甲基膦酸二乙酯
139701000 139705000
ACRO139701000EA 0 CNY
ACRO139701000 ACRO139705000
膦酰基乙酸三乙酯 97%
膦酰基乙酸三乙酯
分子式: C₈H₁₇O₅P
分子量: 224.19 g/mol
沸点: 260…262 °C (760 mmHg)
溶点: –24 °C
密度: 1.13 g/cm³
闪点: 105 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009177
CAS号: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acid value ≤2 mg KOH/g