乙基溴化镁 40% 3 M in diethyl ether, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
347291000 347298000
ACRO347291000EA 0 CNY
ACRO347291000 ACRO347298000
乙基溴化镁 40% 3 M in diethyl ether, AcroSeal®
乙基溴化镁
分子式: C₂H₅BrMg
分子量: 133.27 g/mol
密度: 1.03 g/cm³
闪点: –40 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000043
CAS号: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
UN号: 3399
ADR: 4.3 I
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark brown Solution
Titration Grignard 2.80 to 3.20 M