1,2-环氧-2-甲基丙烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氧化异丁烯, 甲基环氧丙烷, 二甲基环氧乙烷
348500250 348501000
ACRO348500250EA 0 CNY
ACRO348500250 ACRO348501000
1,2-环氧-2-甲基丙烷 98%
1,2-环氧-2-甲基丙烷
分子式: C₄H₈O
分子量: 72.11 g/mol
闪点: –32 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00066354
CAS号: 558-30-5
EINECS: 209-193-8
UN号: 2924
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3745 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %