耐化学腐蚀裤
供应商: VWR Collection
VWRI113-1962EA 1176 CNY
VWRI113-1962 VWRI113-1977 VWRI113-1976 VWRI113-1975 VWRI113-1974 VWRI113-1973 VWRI113-1972 VWRI113-1971 VWRI113-1970 VWRI113-1969 VWRI113-1968 VWRI113-1967 VWRI113-1966 VWRI113-1965 VWRI113-1964 VWRI113-1963 VWRI113-1959 VWRI113-1960 VWRI113-1961 VWRI113-1978 VWRI113-5999 VWRI113-6118 VWRI113-6125 VWRI113-6117 VWRI113-6119 VWRI113-6120 VWRI113-6121 VWRI113-6122 VWRI113-6124 VWRI113-6126 VWRI113-6127 VWRI113-6128 VWRI113-6129 VWRI113-6130 VWRI113-6131 VWRI113-6132 VWRI113-6133 VWRI113-6123 VWRI113-6136 VWRI113-6171 VWRI113-6160 VWRI113-6161 VWRI113-6162 VWRI113-6163 VWRI113-6164 VWRI113-6165 VWRI113-6166 VWRI113-6167 VWRI113-6168 VWRI113-6134 VWRI113-6170 VWRI113-6172 VWRI113-6173 VWRI113-6174 VWRI113-6175 VWRI113-6176 VWRI113-6177 VWRI113-6178 VWRI113-6179 VWRI113-6169 VWRI113-6137 VWRI113-6159 VWRI113-6135 VWRI113-8045
耐化学腐蚀裤
Workwear
该款裤子采用99%涤纶和1%Hydro-Tec纤维制成。特殊的织物搭配Hydro-Tec纳米技术涂层,使得这款裤子非常耐用,并具有抗静电,以及防尘、防油、防化学品腐蚀和防水的性能。
  • 卓越的防化学品溅蚀功能
  • 设计有两个侧裤袋和两个后裤袋,全部都有保护翻盖。
  • 可调整的腰部松紧带设计能够使穿着更为舒适
  • 封口:金属揿扣及拉链封口
适合搭配耐化学腐蚀VWR®服。
颜色:白色、灰色或蓝色
密度:275 g/m²
Certifications: EN 13034:2005 (6级),EN 1149-5;符合Oeko-Tex®标准100