HACCP裤,涤纶/棉
供应商: VWR Collection
VWRI113-1944EA 722 CNY
VWRI113-1944 VWRI113-1943 VWRI113-1942 VWRI113-1941 VWRI113-1940 VWRI113-1939 VWRI113-1938 VWRI113-1946 VWRI113-1947 VWRI113-1945 VWRI113-1955 VWRI113-1948 VWRI113-1949 VWRI113-1950 VWRI113-1951 VWRI113-1952 VWRI113-1954 VWRI113-1956 VWRI113-1957 VWRI113-1953 VWRI113-5998
HACCP裤,涤纶/棉
Workwear
该款裤子采用65%涤纶和35%制成,经HACCP认证,适用于食品加工和制造业的卫生敏感区域。适合搭配VWR® HACCP服。
  • 带两个侧裤袋和两个后裤袋,并都有保护翻盖
  • 带固定纽扣的松紧腰部设计
  • 男款还有裤耳设计
密度:215 g/m²
颜色:白色
DIN 10524
Certifications: DIN 10524.