女款和男款裤,涤纶/棉
供应商: VWR Collection
VWRI113-1896EA 646 CNY
VWRI113-1896 VWRI113-1893 VWRI113-1878 VWRI113-1888 VWRI113-1889 VWRI113-1890 VWRI113-1891 VWRI113-1892 VWRI113-1885 VWRI113-1895 VWRI113-1887 VWRI113-1881 VWRI113-1882 VWRI113-1883 VWRI113-1884 VWRI113-1879 VWRI113-1886 VWRI113-1894 VWRI113-1880 VWRI113-1877 VWRI113-5996 VWRI113-6181
女款和男款裤,涤纶/棉
Workwear
该款直筒裤采用65%涤纶和35%棉制成。适用于实验室、医院、疗养院和其他医疗区域。适用于搭配VWR®束腰外衣。
  • 带两个侧裤袋和两个后裤袋
  • 带纽扣和拉链封口的松紧腰部设计,可手动调整确保最佳适配性
  • 男款还有裤耳设计
  • 可95 °C水洗,可工业洗
颜色:白色
密度:215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifications: 获得Oeko-Tex® Standard 100许可。