VWR®, ESD裤子
供应商: VWR Collection
VWRI113-1929EA 1173 CNY
VWRI113-1929 VWRI113-1936 VWRI113-1935 VWRI113-1934 VWRI113-1933 VWRI113-1932 VWRI113-1923 VWRI113-1898 VWRI113-1899 VWRI113-1919 VWRI113-1920 VWRI113-1931 VWRI113-1922 VWRI113-1930 VWRI113-1924 VWRI113-1925 VWRI113-1926 VWRI113-1927 VWRI113-1928 VWRI113-1921 VWRI113-5997
VWR®, ESD裤子
Workwear
该男女款裤子采用63%涤纶、35%棉和2%抗性纤维(碳)制成。特殊的混合材料提供了持久的抗静电/ESD功能。因此,该款裤子适用于电子制造区域的各类应用。
  • 带两个侧裤袋和两个后裤袋
  • 可调节腰身,穿着更舒适
  • 男款还有裤耳设计
  • 可60 °C水洗,可工业洗
适合搭配VWR®ESD服。
颜色:白色
密度:190 g/m²
Certifications: EN 1149-5,EN 61340-5-1,Oeko-Tex® Standard 100