无领束腰外衣,女款,涤纶/棉
供应商: VWR Collection
VWRI113-1860EA 628 CNY
VWRI113-1860 VWRI113-1859 VWRI113-1858 VWRI113-1857 VWRI113-1856 VWRI113-1863 VWRI113-1861 VWRI113-1864 VWRI113-1865 VWRI113-1862
无领束腰外衣,女款,涤纶/棉
Workwear
该款无领女款束腰外衣采用65%涤纶和35%棉制成。适用于医学领域,尤其是医疗保健。
  • 两个侧口袋和一个胸部裁切口袋
  • 5个四合扣固定的隐藏式按扣
  • 前后褶设计,实现舒适的穿着
  • 可95 °C水洗,可工业洗
颜色:白色
密度:215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifications: 获得Oeko-Tex® Standard 100许可。