带领束腰外衣,涤纶/棉
供应商: VWR Collection
VWRI113-1855EA 676 CNY
VWRI113-1855 VWRI113-1854 VWRI113-1853 VWRI113-1852 VWRI113-1851 VWRI113-1850 VWRI113-1849 VWRI113-1848 VWRI113-1847 VWRI113-1846 VWRI113-1870 VWRI113-1866 VWRI113-1867 VWRI113-1869 VWRI113-1871 VWRI113-1872 VWRI113-1873 VWRI113-1874 VWRI113-1875 VWRI113-1868 VWRI113-5995 VWRI113-6180
带领束腰外衣,涤纶/棉
Workwear
该款带西装领的功能束腰外衣采用65%涤纶和35%棉制成。适用于医学领域,尤其是医疗保健。
  • 两个侧口袋(其中一个附加一小口袋)和一个胸部口袋设计
  • 5个四合扣固定的隐藏式按扣
  • 带摆衩,用于提升穿着舒适性
  • 可95 °C水洗,可工业洗
颜色:白色
密度:215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifications: 获得Oeko-Tex® Standard 100许可。