HACCP服,涤纶/棉
供应商: VWR
VWR®
VWRI113-1820EA 0 CNY
VWRI113-1820 VWRI113-5993 VWRI113-1813 VWRI113-1823 VWRI113-1812 VWRI113-1811 VWRI113-1822 VWRI113-1821 VWRI113-1810 VWRI113-1806 VWRI113-1817 VWRI113-1816 VWRI113-1805 VWRI113-1815 VWRI113-1804 VWRI113-1814 VWRI113-1809 VWRI113-1819 VWRI113-1808 VWRI113-1807 VWRI113-1818
HACCP服,涤纶/棉
Workwear
该款可复用服符合HACCP要求,适用于与食品接触的应用。其采用65%涤纶和35%棉混纺制成,拥有立领、可调节两节袖口、两个内侧口袋和一个外侧胸部口袋设计。
  • 适用于食品处理、制备和食品制造行业
  • 带隐藏式按扣固定
  • 女款服装采用贴身设计
  • 可95°C水洗,可工业洗
密度:215 g/m²
颜色:白色
Certifications: DIN 10524.