微红外温度计,Traceable®
供应商: VWR Collection
33501-416
VWRI620-2102EA 1659 CNY
VWRI620-2102 VWRU33501-416
微红外温度计,Traceable®
温度计 数字温度计
该款温度计可读取任何液体、固体和半固体表面的温度,且用时不到1秒。采用的无损、“无接触”测量方法适用于食品制备、生命科学、洁净室和其他快速检验应用。
  • “保持”功能
  • 0.95辐射率
  • 1:1视野
  • 仅最大/仅最小读数
  • “持续显示”模式和低电指示器
Delivery information: 交付信息:随附Traceable®校准证书、软键盘、翻开式支架、钥匙扣和续航时间40小时的电池(锂离子电池CR2032:139-2267)。