数字培养箱,INCU-Line®,IL 10和IL 23和IL 56
供应商: VWR Collection
VWRI390-0384EA 13402 CNY
VWRI390-0384 VWRI390-0385 VWRI390-0482 VWRI390-0999
数字培养箱,INCU-Line®,IL 10和IL 23和IL 56
培养箱 小型台式恒温箱
IL 10 IL 23 和 IL 56数字培养箱为微生物学或血液学应用提供了经济而节约空间的解决方案。其温度可以0.1 °C的增量自由调节,最高可达70 °C。
外壳底座和外壳壁内集成了加热元件,以确保温度稳定性和均匀性。IL 10有提供完全可视的透明plexiglas®窗款和保护光敏性样品用的上色plexiglas®不透明窗款可选。外壳和门架全部采用环氧涂层低碳钢制成。
  • 设计紧凑(仅占0.08 m²空间,IL 10型号)
  • 数字PID控制,带PT100传感器和LED显示屏,可利用经认证的参考温度测量仪重新调整温度控制
  • 卓越的温度稳定性
  • 易用、安全且可靠
Delivery information: 交付信息:IL 10随附一个穿孔不锈钢架,IL 23 IL 56则随附两个架子。可选择将IL 10装载两个特殊设计的铝质试管架,用于垂直培养最多达24个浸片试管。所有装置都随附一份标准测试证书(测量点位于腔室中心处,为37 °C条件下测得数据)。
Caution: * Measured with the chamber empty.
Note: These incubators are not designed to meet the FD X 15-140 standard.