二甲胂酸钠 98%, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
214970250 214971000 214975000 214970100
ACRO214970250EA 0 CNY
ACRO214970250 ACRO214971000 ACRO214975000 ACRO214970100
二甲胂酸钠 98%, 纯净
二甲胂酸钠
分子式: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
溶点: 77…80 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149079
CAS号: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN号: 1688
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %