番木鳖碱 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (-)-番木鳖碱
158950250 158951000
ACRO158950250EA 0 CNY
ACRO158950250 ACRO158951000
番木鳖碱 98%
番木鳖碱
分子式: C₂₁H₂₂N₂O₂
分子量: 334.42 g/mol
溶点: 284…286 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005941
CAS号: 57-24-9
EINECS: 200-319-7
UN号: 1692
ADR: 6.1 I
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %