三氟甲基三甲基硅烷 0.5 M in THF
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (Trifluoromethyl)trimethylsilane, TFMTMS
368320050 368320250
ACRO368320050EA 0 CNY
ACRO368320050 ACRO368320250
三氟甲基三甲基硅烷 0.5 M in THF
三氟甲基三甲基硅烷
分子式: C₄H₉F₃Si
分子量: 142.2 g/mol
沸点: 40 °C (760 mmHg)
密度: 0.895 g/cm³
闪点: –20 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00145454
CAS号: 81290-20-2
UN号: 1993
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.55 M