二氯乙基铝 0.9 M 在庚烷中, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
185451000 185458000
ACRO185451000EA 0 CNY
ACRO185451000 ACRO185458000
二氯乙基铝 0.9 M 在庚烷中, AcroSeal®
二氯乙基铝
分子式: C₂H₅AlCl₂
密度: 0,74 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000457
CAS号: 563-43-9
EINECS: 209-248-6
UN号: 3399
ADR: 4.3,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Solution
Assay 14.5 to 15.5 %
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 % (mixture of A and B)