偶氮二甲酸二异丙酯 94%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: DIAD
327560250 327561000 327560050
ACRO327560250EA 0 CNY
ACRO327560250 ACRO327561000 ACRO327560050
偶氮二甲酸二异丙酯 94%
偶氮二甲酸二异丙酯
分子式: C₈H₁₄N₂O₄
沸点: 75 °C (,2 mmHg)
溶点: 3…5 °C
密度: 1,02 g/cm³
闪点: 106 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008875
CAS号: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN号: 3082
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear to hazy yellow to orange to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %