次氮基三乙酸三钠盐一水合物 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 次氮基三乙酸三钠盐
147840250 147845000 147840025
ACRO147840250EA 0 CNY
ACRO147840250 ACRO147845000 ACRO147840025
次氮基三乙酸三钠盐一水合物 99+%
次氮基三乙酸三钠盐一水合物
分子式: C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O
溶点: >320 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150789
CAS号: 18662-53-8
EINECS: 225-768-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %