三亚乙基四胺 60%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, Trientine, DEH 24, EPH 925
344070500 344075000
ACRO344070500EA 0 CNY
ACRO344070500 ACRO344075000
三亚乙基四胺 60%
三亚乙基四胺
分子式: C₆H₁₈N₄
分子量: 146.24 g/mol
沸点: 280 °C (760 mmHg)
溶点: –35 °C
密度: 0.98 g/cm³
闪点: 129 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008169
CAS号: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN号: 2259
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
Color scale ≤150 APHA