槟榔碱 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,2,5,6-四氢-1-甲基-3-吡啶羧酸甲酯, 1-甲基-1,2,5,6-四氢-3-吡啶羧酸甲酯, 1-甲基-1,2,5,6-四氢烟酸甲酯, 槟榔碇甲酯
250130250 250130050
ACRO250130250EA 0 CNY
ACRO250130250 ACRO250130050
槟榔碱 98+%
槟榔碱
分子式: C₈H₁₄BrNO₂
溶点: 171…174 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00039041
CAS号: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
UN号: 1544
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %