甲基环戊二烯二聚体 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
156850010 156852500
ACRO156850010EA 0 CNY
ACRO156850010 ACRO156852500
甲基环戊二烯二聚体 95%
甲基环戊二烯二聚体
分子式: C₁₂H₁₆
分子量: 160.26 g/mol
沸点: 200 °C (760 mmHg)
溶点: –51 °C
密度: 0.94 g/cm³
闪点: 26 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00082297
CAS号: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN号: 3295
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥94 %