5,6,7,8-四氢-2-萘酚 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
177470100 177470500
ACRO177470100EA 0 CNY
ACRO177470100 ACRO177470500
5,6,7,8-四氢-2-萘酚 98%
5,6,7,8-四氢-2-萘酚
分子式: C₁₀H₁₂O
分子量: 148.2 g/mol
溶点: 58…62 °C
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001738
CAS号: 1125-78-6
EINECS: 214-410-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %