(2,6-Difluorophenyl)acetone 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
379150010 379150050
ACRO379150010EA 0 CNY
ACRO379150010 ACRO379150050
(2,6-Difluorophenyl)acetone 98%
(2,6-Difluorophenyl)acetone
分子式: C₉H₈F₂O
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD02258867
CAS号: 101712-20-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %