六甲基二硅硫烷 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 双(三甲基硫化硅)
367370010 367370050
ACRO367370010EA 0 CNY
ACRO367370010 ACRO367370050
六甲基二硅硫烷 95%
六甲基二硅硫烷
分子式: C₆H₁₈SSi₂
分子量: 178.45 g/mol
沸点: 163 °C (170 mmHg)
密度: 0.95 g/cm³
闪点: 26 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00014851
CAS号: 3385-94-2
EINECS: 222-201-4
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %