西玛嗪 ≥99.5%
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 2,4-双(乙氨基)-6-氯-1,3,5-三嗪
VWRC124502DEA 695 CNY
VWRC124502D
西玛嗪 ≥99.5%
西玛嗪
分子式: C₇H₁₂ClN₅
分子量: 201.66 g/mol
闪点: 100 °C (closed cup)
MDL编号: MFCD00023174
CAS号: 122-34-9
EINECS: 204-535-2
UN号: 3077