重碳酸钾, Reagent Grade
供应商: VWR Chemicals
VWRC0889-1KGEA 2949 CNY
VWRC0889-1KG VWRC0889-500G
重碳酸钾, Reagent Grade
重碳酸钾
分子式: KHCO₃
溶点: 292 °C
密度: 2,17 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011402
CAS号: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691